Merck
BDPH9BCDDF0C
Bide Pharmatech
2,7-Diiodophenanthrene-9,10-dione
Synonim(y):
2,7-diiodo-9,10-phenanthrenedione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H6O2I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDF0C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H6I2O2/c15-7-1-3-9-10-4-2-8(16)6-12(10)14(18)13(17)11(9)5-7/h1-6H
Inchi Key
FJEXTLBWOUQIBN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Red to orange solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)