Merck
BDPH9BCDDF73
Bide Pharmatech
(Z)-N'-Hydroxypyrimidine-2-carboximidamide
Synonim(y):
N'-hydroxy-2-pyrimidinecarboximidamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6O1N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDF73 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H6N4O/c6-4(9-10)5-7-2-1-3-8-5/h1-4H,6H2
Inchi Key
DRFOVSKKDQYMSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)