Merck
BDPH9BCDDFAC
Bide Pharmatech
1-Ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Synonim(y):
1-ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H21O2N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDFAC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H21BN2O2/c1-6-18-10-17-12-9-11(7-8-13(12)18)16-19-14(2,3)15(4,5)20-16/h7-10H,6H2,1-5H3
Inchi Key
KWZSNJIQONKKGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)