Merck
BDPH9BCDDFBE
Bide Pharmatech
7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Synonim(y):
7-bromopyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O1N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDFBE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O/c8-4-1-5-6(9-2-4)7(12)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11,12)
Inchi Key
NGLZIMDUQCALAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)