Merck
BDPH9BCDDFEB
Bide Pharmatech
6-Chloro-1H-indole-2-carboxamide
Synonim(y):
6-chloro-1H-indole-2-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDFEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)13)12-7(5)4-6/h1-4,12H,(H2,11,13)
Inchi Key
QZXYHJSHKQOYMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)