Merck
BDPH9BCDDFF3
Bide Pharmatech
1-Bromo-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene
Synonim(y):
1-bromo-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDDFF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDFF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-6-7(2)9(4)11(12)10(5)8(6)3/h1-5H3
Inchi Key
XPDQRULPGCFCLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)