Merck
BDPH9BCDDFF4
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-tritylpyrazole
Synonim(y):
4-bromo-1-trityl-1H-pyrazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H17N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDFF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C22H17BrN2/c23-21-16-24-25(17-21)22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
Inchi Key
CPENTLJGGGSVAJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)