Merck
BDPH9BCDE031
Bide Pharmatech
7-Fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid
Synonim(y):
7-fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6O2N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE031 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
Inchi Key
DZAISYKPTDZCCU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)