Merck
BDPH9BCDE092
Bide Pharmatech
Ethyl 6-cyanopicolinate
Synonim(y):
ethyl 6-cyano-2-pyridinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE092 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-13-9(12)8-5-3-4-7(6-10)11-8/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FYOOHRDXEPERKP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-red Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)