Merck
BDPH9BCDE0A2
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Synonim(y):
2-bromo-1-(5-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.48
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE0A2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO/c8-3-7(11)6-2-1-5(9)4-10-6/h1-2,4H,3H2
Inchi Key
LAZQJVLXFVZZCY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)