Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE2B5

Bide Pharmatech

2-Amino-6-chlorobenzoxazole

Synonim(y):

6-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE2B5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)

Inchi Key

QDMXVLGVKMTTIT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów