Merck
BDPH9BCDE2EB
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene
Synonim(y):
1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE2EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-11-6-7-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3
Inchi Key
DQKTZKYEOYBUSN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow - Light-red to Brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)