Merck
BDPH9BCDE2FA
Bide Pharmatech
Methyl 5-chloro-2-formylbenzoate
Synonim(y):
methyl 5-chloro-2-formylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE2FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)8-4-7(10)3-2-6(8)5-11/h2-5H,1H3
Inchi Key
SOXUFEOUBZHAEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)