Merck
BDPH9BCDE3D3
Bide Pharmatech
2-((4-Bromobenzyl)thio)acetic acid
Synonim(y):
[(4-bromobenzyl)sulfanyl]acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE3D3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-13-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Inchi Key
RUCGXYOZVAWYCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)