Merck
BDPH9BCDE3EA
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-(naphthalen-1-yl)-1H-indole
Synonim(y):
3-bromo-1-(naphthalen-1-yl)-1H-indole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H12N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE3EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-16-12-20(18-10-4-3-9-15(16)18)17-11-5-7-13-6-1-2-8-14(13)17/h1-12H
Inchi Key
JNBFLYFLJLAKBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)