Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE3F4

Bide Pharmatech

Propane-1,2,3-triyl tris(octanoate-1-13C)

Synonim(y):

2,3-bis(octanoyloxy)propyl octanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C27H50O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.67
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE3F4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i25+1,26+1,27+1

Inchi Key

VLPFTAMPNXLGLX-UTXJEHKQSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%98%%13

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów