Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE46E

Bide Pharmatech

(5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid

Synonim(y):

5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9BCDE46E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H4BF3N2O2/c6-4(7,8)3-2(5(11)12)1-9-10-3/h1,11-12H,(H,9,10)

Inchi Key

XJZGCUKCAPHOBU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów