Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE4B3

Bide Pharmatech

4-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine

Synonim(y):

4-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C22H15N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.83
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE4B3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C22H15ClN2/c23-21-15-20(24-22(25-21)17-10-5-2-6-11-17)19-13-7-12-18(14-19)16-8-3-1-4-9-16/h1-15H

Inchi Key

JXMRCKWFADPEQU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów