Merck
BDPH9BCDE4E1
Bide Pharmatech
4-Chloro-2,3-difluorophenylboronic acid
Synonim(y):
4-chloro-2,3-difluorophenylboronic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDE4E1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O2Cl1F2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE4E1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4BClF2O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Inchi Key
QADBJOSUOMFYHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)