Merck
BDPH9BCDE4E6
Bide Pharmatech
1-Cyclobutyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Synonim(y):
1-cyclobutyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE4E6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-4;/h4-5H,1-3,10H2;1H
Inchi Key
HHUPGJBPRKSYMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)