Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE581

Bide Pharmatech

2-(Chloromethyl)-5-methylpyrazine hydrochloride

Synonim(y):

2-(chloromethyl)-5-methylpyrazine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H8N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE581 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7ClN2.ClH/c1-5-3-9-6(2-7)4-8-5;/h3-4H,2H2,1H3;1H

Inchi Key

XCGNTLZPQQWVOK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów