Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE5BB

Bide Pharmatech

Tetramethylpyromellitate

Synonim(y):

tetramethyl 1,2,4,5-benzenetetracarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDE5BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H14O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE5BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C14H14O8/c1-19-11(15)7-5-9(13(17)21-3)10(14(18)22-4)6-8(7)12(16)20-2/h5-6H,1-4H3

Inchi Key

QVEIFJBUBJUUMB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów