Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDE69C

Bide Pharmatech

1-Benzyl-1H-pyrazol-3-amine

Synonim(y):

1-benzyl-1H-pyrazol-3-ylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE69C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H11N3/c11-10-6-7-13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H2,11,12)

Inchi Key

VSUXHXCLAWFAJR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów