Merck
BDPH9BCDE84F
Bide Pharmatech
N-Methyl-2-(pyridin-3-yl)acetamide
Synonim(y):
N-methyl-2-(3-pyridinyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE84F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-9-8(11)5-7-3-2-4-10-6-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,9,11)
Inchi Key
ZSAKQFQRQIMIIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)