Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEAEE

Bide Pharmatech

(1-(Aminomethyl)cyclopropyl)methanol

Synonim(y):

[1-(aminomethyl)cyclopropyl]methanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDEAEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEAEE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C5H11NO/c6-3-5(4-7)1-2-5/h7H,1-4,6H2

Inchi Key

KTBPXPGXDDKAGN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów