Merck
BDPH9BCDEAFA
Bide Pharmatech
4-(5-(Methylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Synonim(y):
4-(5-(methylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O1N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEAFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9N3OS/c1-14-9-12-11-8(13-9)6-2-4-7(10)5-3-6/h2-5H,10H2,1H3
Inchi Key
ZGPRLHRLIIDGSF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)