Merck
BDPH9BCDEB09
Bide Pharmatech
Cuban-1-ylmethanamine hydrochloride
Synonim(y):
cuban-1-ylmethanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEB09 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11N.ClH/c10-1-9-6-3-2-4(6)8(9)5(2)7(3)9;/h2-8H,1,10H2;1H
Inchi Key
NVPRPIREAYXWHV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)