Merck
BDPH9BCDEB0C
Bide Pharmatech
1-Methyl-1,4-diazepan-5-one
Synonim(y):
1-methyl-1,4-diazepan-5-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEB0C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-8-4-2-6(9)7-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
FZYSZYWKHFCLSF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)