Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEB2B

Bide Pharmatech

M-PEG6 NHS ester

Synonim(y):

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,5,8,11,14,17-hexaoxaicosan-20-oate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDEB2B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H31O10N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEB2B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C18H31NO10/c1-23-6-7-25-10-11-27-14-15-28-13-12-26-9-8-24-5-4-18(22)29-19-16(20)2-3-17(19)21/h2-15H2,1H3

Inchi Key

KIIPLYSZOISNAS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów