Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEB8A

Bide Pharmatech

7-Hexadecanone

Synonim(y):

7-hexadecanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H32O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEB8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H32O/c1-3-5-7-9-10-11-13-15-16(17)14-12-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3

Inchi Key

XMIMKDVDMTZIIW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or semi-solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów