Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEBF1

Bide Pharmatech

2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-fluoroacetic acid

Synonim(y):

2-(2,4-dichlorophenyl)-2-fluoroacetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDEBF1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5O2Cl2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEBF1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H5Cl2FO2/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(11)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)

Inchi Key

SGMWYPGLAVFOQA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów