Merck
BDPH9BCDEC02
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Synonim(y):
4-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O1N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEC02 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-5-6(4-10)3-8-7(9-5)11-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
USAOTNPPRRYVHF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)