Merck
BDPH9BCDEC76
Bide Pharmatech
16-Methoxy-16-oxohexadecanoic acid
Synonim(y):
16-methoxy-16-oxohexadecanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEC76 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H32O4/c1-21-17(20)15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h2-15H2,1H3,(H,18,19)
Inchi Key
PPYYVFBDKRFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)