Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDECDD

Bide Pharmatech

Methyl 2-amino-3-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanoate

Synonim(y):

methyl 2-amino-3-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H12O2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDECDD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H12N4O2/c1-11-6(9-4-10-11)3-5(8)7(12)13-2/h4-5H,3,8H2,1-2H3

Inchi Key

DBGQFLVFNFUTTH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów