Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDECEA

Bide Pharmatech

3-(Methylthio)-6,7-dihydrobenzo[c]thiophen-4(5H)-one

Synonim(y):

3-(methylsulfanyl)-6,7-dihydro-2-benzothiophen-4(5H)-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10O1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCDECEA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H10OS2/c1-11-9-8-6(5-12-9)3-2-4-7(8)10/h5H,2-4H2,1H3

Inchi Key

HXBFYPGUFUUNLO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów