Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDECFE

Bide Pharmatech

B-[4-(Hexyloxy)phenyl]boronic acid

Synonim(y):

4-(hexyloxy)phenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDECFE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H19O3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDECFE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C12H19BO3/c1-2-3-4-5-10-16-12-8-6-11(7-9-12)13(14)15/h6-9,14-15H,2-5,10H2,1H3

Inchi Key

XYNVLFGOOWUKQS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów