Merck
BDPH9BCDECFF
Bide Pharmatech
2-Phenyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Synonim(y):
2-phenyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDECFF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(6-13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Inchi Key
JCJQTSDFRCDMGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)