Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDED08

Bide Pharmatech

Methyl 5-bromo-6-methylnicotinate

Synonim(y):

methyl 5-bromo-6-methylnicotinate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDED08 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8BrNO2/c1-5-7(9)3-6(4-10-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3

Inchi Key

AOSWEDIDPYRZRA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów