Merck
BDPH9BCDED1E
Bide Pharmatech
((2-((5-Fluoro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)methyl)(imino)(methyl)-l6-sulfanone
Synonim(y):
1-(2-((5-fluoro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)-S-methylmethanesulfinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H18O2N4S1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCDED1E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H18F2N4O2S/c1-27-17-8-13(20)3-4-14(17)15-9-19(24-10-16(15)21)25-18-7-12(5-6-23-18)11-28(2,22)26/h3-11H,1-2H3,(H2,22,26)(H,23,24,25)
Inchi Key
PFBNXCPSFMJHFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)