Merck
BDPH9BCDEDBB
Bide Pharmatech
2-Methoxybenzene-1,4-diamine
Synonim(y):
2-methoxy-1,4-benzenediamine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDEDBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEDBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Inchi Key
HGUYBLVGLMAUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)