Merck
BDPH9BCDEDCC
Bide Pharmatech
Iron(II) acetate
Synonim(y):
iron(2+) diacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDEDCC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Inchi Key
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Greyish yellow red
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)