Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEEDE

Bide Pharmatech

(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid

Synonim(y):

4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDEEDE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O2F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEEDE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H8BF3O2/c1-5-2-3-6(9(13)14)4-7(5)8(10,11)12/h2-4,13-14H,1H3

Inchi Key

LXQGVSGCAAPNEL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów