Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDEF91

Bide Pharmatech

(3-Formyl-4-methylphenyl)boronic acid

Synonim(y):

3-formyl-4-methylphenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9O3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.97
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEF91 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9BO3/c1-6-2-3-8(9(11)12)4-7(6)5-10/h2-5,11-12H,1H3

Inchi Key

UHPDMPNTUUASKT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów