Merck
BDPH9BCDF018
Bide Pharmatech
8-Propoxyquinoline-2-carboxylic acid
Synonim(y):
8-propoxyquinoline-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H13O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF018 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-2-8-17-11-5-3-4-9-6-7-10(13(15)16)14-12(9)11/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
NTZJFOQOARNHNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)