Merck
BDPH9BCDF2A3
Bide Pharmatech
1-Phenyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Synonim(y):
1-phenyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF2A3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c17-15(18)12-7-6-11-8-9-16(14(11)10-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,(H,17,18)
Inchi Key
OMBAVWAXBNAZJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)