Merck
BDPH9BCDF2A7
Bide Pharmatech
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Synonim(y):
2-fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O1F1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF2A7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Inchi Key
YZAKENGNADHGSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to brown or green liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)