Merck
BDPH9BCDF2AB
Bide Pharmatech
1-(4-Methylpyridin-2-yl)thiourea
Synonim(y):
N-(4-methyl-2-pyridinyl)thiourea
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF2AB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H9N3S/c1-5-2-3-9-6(4-5)10-7(8)11/h2-4H,1H3,(H3,8,9,10,11)
Inchi Key
ALLBLAKJCNRLLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)