Merck
BDPH9BCDF2AE
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 3-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF2AE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-2-11-8(10)7-6(5-9)3-4-12-7/h3-4H,2,5H2,1H3
Inchi Key
GISXRUSWUNSYQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)