Merck
BDPH9BCDF2B3
Bide Pharmatech
2-Methoxy-6-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonim(y):
2-methoxy-6-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H20O3N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF2B3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H20BNO3/c1-9-7-8-10(11(15-9)16-6)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h7-8H,1-6H3
Inchi Key
CSTSNPMFFHPFHT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)