Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDF2F3

Bide Pharmatech

4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinazoline

Synonim(y):

4-chloro-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinazoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDF2F3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H3N2Cl1F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF2F3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H3ClF4N2/c10-7-5-3-4(11)1-2-6(5)15-8(16-7)9(12,13)14/h1-3H

Inchi Key

RZFQDYUIRJKGOA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to light-yellow to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów